Läs mer
HUBER CC-906w kyld värmebadscirkulator
Höjd (metrisk):
1136 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
CC-906w med kontroller 'Pilot ONE'
- Kylt värmecirkulationsbad
- Temperaturområde: -90 °C till 200 °C
- Kylkapacitet (20 °C): 3kW
- Kylkapacitet (0 °C): 3kW
- Kylkapacitet (-40 °C): 2,4kW
- Kylkapacitet (-80 °C): 0,55kW
- Värmekapacitet: 3kW
- Tryckpump max.: 25L/min / 0,7bar
- Sugpump max.: 18,5L/min / 0,4bar
- Pumpanslutning: M16 x 1 hane
- Strömförsörjning: 400V 3 N ∼50Hz
Specifikationer
Specifikationer
| Kylkapacitet | 200 °C vid 3 kW, 100 °C vid 3 kW, 20 °C vid 3 kW, 0 °C vid 3 kW, -20 °C (vid 2,8 kW) |
| Pumptyp | Cirkulation |
| Temperaturområde | -90 °C till +200 °C |
| Visa | TFT |
| Funktioner | TFT-pekskärm, E-grade-funktion, integrerad programmerare, USB-gränssnitt, Ethernet-gränssnitt, RS232-gränssnitt, Plug and Play-kontrollteknik, kompatibel med SpyControl, enkelt kontrolloperativkoncept, skyddssäkerhetsfunktion, naturligt köldmedium. |
| Värmekapacitet | 3 kW |
| Modell | CC-906 W |
| Pumpkapacitet | 25 l/min; 0,7 bar tryck, 18,5 l/min; 0,4 bar Sug |
| Säkerhetsklass | 3/FL |
| Temperaturstabilitet | ±0,02 °C |
| Visa mer |