Läs mer
Huber™ CC-E Immersion Circulator
Produktkod. 15659653
Change view
Spänning:
200/240 V
Produktkod. Spänning
15659653 200/240 V
1 options
Produktkod. 15659653 Leverantör Huber™ Leverantörsnummer 2000.0023.01
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    21255.00 SEK
    20408.47 SEK / Paket med 1
    Save 846.53 SEK
    3% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 24-11-2026
Nedsänkningstermostater utgör grunden för många kombinationer av enheter med badkärl av polykarbonat eller rostfritt stål. I leveransen ingår en universal skruvklämma för enkel montering på alla fartyg.
Nedsänkningstermostater är lämpliga för att reglera temperaturen i alla badkar eftersom skruvklämman gör att termostaterna enkelt kan monteras på olika kärl. Minustemperaturer uppnås i kombination med ett kylt bad eller doppskylare. Alla modeller är utrustade med en kraftfull tryck-/sugpump och uppfyller kraven för säkerhetsklass III (FL) för användning med brandfarliga vätskor. En pumpadapter för extern temperaturreglering och kylbatterier för en kylvattenanslutning finns som tillbehör.
Specifikationer
Kommunikationer Ethernet, USB (Värd u. enhet), RS232
Flödeshastighet 22 l/min.
Pumptyp Kraftfull tryck- och sugpump
Temperaturområde -30 °C till 200 °C
Typ Immersion Cirkulator
Elektriska krav 200 till 240 V, 50/60 Hz
Spänning 200/240 V