Läs mer
HUBER CC-K6 kylt värmebad
Produktkod. 13361689
Höjd (metrisk):
546 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 13361689
Brand: HUBER 2008.0005.01
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
En ekonomisk lösning för att kontrollera temperaturen på föremål direkt i termostatbadet. Enheterna är lämpliga för ett antal typiska uppvärmnings- och kyluppgifter såsom provtemperaturkontroll, materialtestning, kvalitetskontroll och analyser
  • Kylt värmebad
  • Temperaturområde: -25 °C till 200 °C
  • Kylkapacitet (20 °C): 0,2kW
  • Kylkapacitet (0 °C): 0,15kW
  • Värmekapacitet: 1,6-2,1 kW
  • Tryckpump max.: 27L/min / 0,7bar
  • Sugpump max.: 22L/min / 0,4bar
  • Pumpanslutning: M16 x 1 hane
  • Badvolym: 4,5L
  • Strömförsörjning: 208-240V 1∼ / 2∼ 50/60Hz. Med naturligt köldmedium.
Specifikationer
Kylkapacitet 20 °C vid 0,2 kW, 0 °C vid 0,15 kW, -10 °C vid 0,1 °CkW, till 20 °C (vid 0,05 kW)
Pumptyp Cirkulation
Temperaturområde -25 °C till +200 °C
Visa TFT
Funktioner TFT-pekskärm, E-grade-funktion, integrerad programmerare, USB-gränssnitt, Ethernet-gränssnitt, RS232-gränssnitt, Plug and Play-kontrollteknik, kompatibel med SpyControl, enkelt kontrolloperativkoncept, skyddssäkerhetsfunktion, naturligt köldmedium.
Värmekapacitet 1.6 - 2.1 kW
Modell CC-K6
Pumpkapacitet 27 l/min; 0,7 bar tryck, 22 l/min; 0,4 bar Kapacitet
Säkerhetsklass 3/FL
Temperaturstabilitet ±0,02 °C
Garanti 3 år för avtagbar (Plug& Play) elektroniska kontroller, 2 år för kylkomponenter, 1 år för mekaniska och elektriska komponenter
Bredd (metrisk) 210 mm
Höjd (metrisk) 546 mm
Vikt (metrisk) 25 kg
Spänning 208/240 V
Frekvens 50/60 Hz