Läs mer
CC0651, MedChemExpress
Produktkod. 16461499
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
1 mg
5 mg
10 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16461499 1 mg
16459027 5 mg
16456438 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 16461499 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY15301
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
MedChemExpress CC0651 is an allosteric inhibitor of the human Cdc34 ubiquitin-conjugating enzyme. CC0651 potently (IC50=1.72 μM) inhibits the ubiquitination of p27Kip1, as confirmed by dose-response analysis.
CC0651 is an allosteric inhibitor of the human Cdc34 ubiquitin-conjugating enzyme. CC0651 potently (IC50=1.72 μM) inhibits the ubiquitination of p27Kip1, as confirmed by dose-response analysis.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material CC0651
Fysisk form Solid
CAS 1319207-44-7
Färg White
Kvantitet 1 mg
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C20H21Cl2NO6
För användning med (applikation) Cancer-programmed cell death
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 56 mg/mL (126.61 mM)
LEDER ClC1=CC(Cl)=CC(C2=CC=C(C=C2)C[C@@H]([C@@H]([C@H](C(O)=O)O)O)NC(COC)=O)=C1
Molekylvikt (g/mol) 442.29
Formel vikt 442.29
Procent renhet 98.44%