Läs mer
CC2D2A Antibody - BSA Free, Novus Biologicals™
Produktkod. 30559294 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Kvantitet:
100 μg
Produktkod. Kvantitet
30559294 100 μg
1 options
Produktkod. 30559294 Leverantör Novus Biologicals Leverantörsnummer NBP347705
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Rabbit Polyclonal Antibody
CC2D2A Polyclonal antibody specifically detects CC2D2A in Human,Mouse samples. It is validated for ELISA,Immunohistochemistry,Western Blot,Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Antigen CC2D2A
Användningsområden ELISA, Immunohistochemistry, Western Blot, Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Klassificering Polyclonal
Konjugera Unconjugated
Utspädning Western Blot 1:500-1:1000, ELISA, Immunohistochemistry 1:20-1:200, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence 1:20-1:200
Formulering PBS, 50% Glycerol, pH (7.3)
Gene Alias coiled-coil and C2 domain containing 2A
Värd art Rabbit
Immunogen coiled-coil and C2 domain containing 2A. (Uniprot# Q9P2K1)
Reningsmetod Immunogen affinity purified
Kvantitet 100 μg
Regulatorisk status RUO
Primär eller sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 57545
Målarter Human, Mouse
Innehåll och lagring Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Form Purified
Isotyp IgG