Läs mer
R&D Systems™ CCCP
Beskrivning
Widely used uncoupler of oxidative phosphorylation.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | CCCP |
| CAS | 555-60-2 |
| Kvantitet | 500 mg |
| Produktlinje | Tocris |
| Molekylformel | C9H5ClN4 |
| Formel vikt | 204.62 |
| Renhet | >98% |
| Molekylvikt (g/mol) | 204.617 |