Läs mer
CCCP, MedChemExpress
Produktkod. 16459766
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
50 mg
Produktkod. Kvantitet
16459766 50 mg
1 options
Produktkod. 16459766 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY10094150mg
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-11-2026
MedChemExpress CCCP is an oxidative phosphorylation (OXPHOS) uncoupler. CCCP induces activation of PINK1 leading to Parkin Ser65 phosphorylation.
CCCP is an oxidative phosphorylation (OXPHOS) uncoupler. CCCP induces activation of PINK1 leading to Parkin Ser65 phosphorylation.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material CCCP
Fysisk form Solid
CAS 555-60-2
Färg Coffee
Kvantitet 50 mg
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C9H5ClN4
För användning med (applikation) Cancer-Kinase/protease
Synonym Carbonyl cyanide 3-chlorophenylhydrazone Carbonyl Cyanide m-Chlorophenylhydrazone
Löslighetsinformation DMSO : 50 mg/mL (244.36 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (ultrasonic;warming;heat to 60°C) (insoluble)
LEDER N#C/C(C#N)=N/NC1=CC=CC(Cl)=C1
Molekylvikt (g/mol) 204.62
Formel vikt 204.62
Procent renhet 98.03%