Läs mer
Thermo Scientific™ CCDA selektivt medium
Beskrivning
Isolat Campylobacter spp. använder blodfritt Thermo Scientific™ CCDA Selective Medium, som överensstämmer med ISO 10272-1 och 10272-2.
Modifierad CCDA Medium är baserad på den ursprungliga formuleringen som beskrevs av Bolton och som utvecklades för att ersätta blod med kol, järnsulfat och natriumpyruvat. Förbättrad selektivitet uppnås med användning av cefoperazon som det selektiva medlet. Amfotericin B har lagts till formeln för att undertrycka tillväxten av jäst- och svampföroreningar som kan uppstå vid 37 °C.
Campylobacterinfektioner är bland de vanligaste bakteriella infektionerna, som ger både gastrointestinala och systemiska sjukdomar. Campylobacter jejuni är den vanligast rapporterade bakteriella orsaken till livsmedelsburna infektioner i USA. Campylobacter är små, icke-sporformande, spiralformade, krökta gramnegativa stavar som kräver en mikroaerofil miljö och inte tål torkning.
Alla produkter är inte tillgängliga för försäljning i alla territorier. Vänligen fråga.
Remel™ och Oxoid™ produkter är nu en del av Thermo Scientific varumärke, som kombinerar kraftfulla manuella, halvautomatiska och helautomatiska testprodukter och en omfattande linje av media och diagnostiska produkter för att erbjuda en komplett, komplett lösning för att snabbt leverera de produkter du behöver och de kvalitetsresultat som ditt laboratorium är beroende av.
Campylobacterinfektioner är bland de vanligaste bakteriella infektionerna, som ger både gastrointestinala och systemiska sjukdomar. Campylobacter jejuni är den vanligast rapporterade bakteriella orsaken till livsmedelsburna infektioner i USA. Campylobacter är små, icke-sporformande, spiralformade, krökta gramnegativa stavar som kräver en mikroaerofil miljö och inte tål torkning.
Alla produkter är inte tillgängliga för försäljning i alla territorier. Vänligen fråga.
Remel™ och Oxoid™ produkter är nu en del av Thermo Scientific varumärke, som kombinerar kraftfulla manuella, halvautomatiska och helautomatiska testprodukter och en omfattande linje av media och diagnostiska produkter för att erbjuda en komplett, komplett lösning för att snabbt leverera de produkter du behöver och de kvalitetsresultat som ditt laboratorium är beroende av.
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | Enligt ISO 10271-a och ISO 10272-2 |
| Färg | Kolsvart, ogenomskinlig |
| Innehåll och lagring | 2° till °12 C, i mörker |
| Formatera | 90 mm monoplate |
| Tillverkningsursprung | Tyskland |
| Medietyp | CCDA selektivt medium |
| Produkttyp | Agarplattan |
| Fyll vikt | 17 g± 5 % |
| Förpackningstyp | Flow Wrapped - Enkelt lager |
| Kvantitet | 10/Pk. |