Läs mer
Novus Biologicals™ CCDC138 293T Cell Transient Overexpression Lysate
Handla allt Bio Techne ProdukterSpecifikationer
Specifikationer
| Kvantitet | 0.1 mL |
| Innehåll och lagring | Store at -80°C. Avoid freeze/thaw cycles. |
| Mål | CCDC138 |
| Synonym | coiled-coil domain containing 138, coiled-coil domain-containing protein 138, FLJ32745 |
| Gensymbol | CCDC138 |