Läs mer
CCDC4 Antibody, Novus Biologicals™
Produktkod. 18238036 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Kvantitet:
0.1 mL
Förpackningsstorlek:
0.1ml
Produktkod. Kvantitet unitSize
18238036 0.1 mL 0.1ml
1 options
Produktkod. 18238036 Leverantör Novus Biologicals Leverantörsnummer NBP188163
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Rabbit Polyclonal Antibody
CCDC4 Polyclonal specifically detects CCDC4 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Antigen CCDC4
Användningsområden Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassificering Polyclonal
Konjugera Unconjugated
Utspädning Immunohistochemistry 1:50 - 1:200, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1 - 4 ug/ml, Immunohistochemistry-Paraffin 1:50 - 1:200
Formulering PBS (pH 7.2) and 40% Glycerol with 0.02% Sodium Azide
Gene Alias BEN domain containing 4, BEN domain-containing protein 4, CCDC4, coiled-coil domain containing 4, coiled-coil domain-containing protein 4, FLJ35632, FLJ43965
Gensymboler BEND4
Värd art Rabbit
Immunogen This antibody was developed against Recombinant Protein corresponding to amino acids:QYMQRKQQTSAFLRVFTDSLQNYLLSGSFPTPNPSSASEYGHLADVDPLSTSPVHTLGGWTSPATSESHGHPSSSTL
Reningsmetod Affinity Purified
Kvantitet 0.1 mL
Regulatorisk status RUO
Primär eller sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 389206
Testspecificitet Specificity of antibody verified on a Protein Array containing target protein plus 383 other non-specific proteins.
Målarter Human
Innehåll och lagring Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Isotyp IgG
Visa mer Visa mindre
For Research Use Only