missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
CCDC67 Antibody, Alexa Fluor™ 594, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand: Novus Biologicals NBP2-98665AF594
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Beskrivning
CCDC67 Polyclonal antibody specifically detects CCDC67 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
Specifikationer
| CCDC67 | |
| Polyclonal | |
| 50 mM Sodium Borate | |
| Rabbit | |
| Antigen and protein A Affinity-purified | |
| RUO | |
| 159989 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG |
| Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| Alexa Fluor 594 | |
| coiled-coil domain containing 67 | |
| Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human CCDC67 fragment. | |
| 0.1 mL | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering