missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

CCDC94 Antibody, Alexa Fluor™ 594, Novus Biologicals™

Produktkod. 18527668 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
0.1 mL
Förpackningsstorlek:
0.1ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
18527668 0.1 mL 0.1ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 18527668 Leverantör Novus Biologicals Leverantörsnummer NBP318502AF594

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Rabbit Polyclonal Antibody

CCDC94 Polyclonal antibody specifically detects CCDC94 in Human samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Antigen CCDC94
Användningsområden Western Blot
Klassificering Polyclonal
Konjugera Alexa Fluor 594
Utspädning Western Blot
Formulering 50mM Sodium Borate
Gene Alias coiled-coil domain containing 94, coiled-coil domain-containing protein 94, FLJ10374
Värd art Rabbit
Immunogen Recognizes region between residues Between between 273 and 323..
Reningsmetod Affinity purified
Kvantitet 0.1 mL
Regulatorisk status RUO
Primär eller sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 55702
Målarter Human
Innehåll och lagring Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotyp IgG
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.