Läs mer
CCF2-AM
Produktkod. 11520926
Change view
Kvantitet:
5 mg
Förpackningsstorlek:
5mg
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11520926 5 mg 5mg
1 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 11520926 Leverantör Invitrogen Leverantörsnummer K1023
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 06-10-2026
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
CCF2-AM
CCF2-AM, vår LiveBLAzer™ substrat, är en lipofil, förestrad form av CCF2-substratet som gör att det lätt kan komma in i celler. Vid inträde omvandlar klyvning av endogena cytoplasmatiska esteraser snabbt CCF2-AM till dess negativt laddade form, CCF2 eller CCF4, som hålls kvar i cytosolen. CCF2 är ett fluorescensresonansenergiöverföringssubstrat (FRET) som består av en cefalosporinkärna som länkar 7-hydroxikumarin till fluorescein. Denna produkt ska användas som ett FRET-baserat substrat förβ -laktamas som en känslig reporter av däggdjursgenuttryck i GeneBLAzer™ teknologi.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Cellpermeabilitet Cellpermeant
Innehåll och lagring Förvaras i frysen (-5 till -30 °C).
Detektionsmetod fluorescens
Produktlinje GeneBLAzer
Kvantitet 5 mg
Substrat CCF2-AM
Substrategenskaper Kemiskt substrat
Typ av substrat Beta-laktamas substrat
För användning med (utrustning) Flödescytometer, mikroplattläsare