Läs mer
CCG 203769, MedChemExpress
Beskrivning
CCG 203769 is a selective G protein signaling (RGS4) inhibitor, which blocks the RGS4-Gαo protein-protein interaction in vitro with an IC50 of 17 nM.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | CCG 203769 |
| CAS | 410074-60-1 |
| Färg | Colorless |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C8H14N2O2S |
| Kvantitet | 25 mg |
| Löslighetsinformation | DMSO : 62.5 mg/mL (308.99 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | O=C(N1CCCC)N(CC)SC1=O |
| Molekylvikt (g/mol) | 202.27 |
| Formel vikt | 202.27 |
| Visa mer |