Läs mer
CCG-203971, MedChemExpress
Beskrivning
CCG-203971 is a second-generation Rho/MRTF/SRF pathway inhibitor. CCG-203971 potently targets RhoA/C-activated SRE-luciferase (IC50 =6.4 μM). CCG-203971 inhibits PC-3 cell migration with an IC50 of 4.2 μM. Potential anti-metastasis Agent.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | CCG-203971 |
| CAS | 1443437-74-8 |
| Färg | White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C23H21ClN2O3 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Löslighetsinformation | DMSO : 250 mg/mL (611.43 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | O=C(C1CN(C(C2=CC=CC(C3=CC=CO3)=C2)=O)CCC1)NC4=CC=C(Cl)C=C4 |
| Molekylvikt (g/mol) | 408.88 |
| Formel vikt | 408.88 |
| Visa mer |