Läs mer
CCG-63808, MedChemExpress
Beskrivning
CCG-63808 is a reversible inhibitor of regulator of G-protein signaling (RGS) proteins.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | CCG-63808 |
| CAS | 620113-73-7 |
| Färg | Red |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C25H15FN4O2S |
| Kvantitet | 10 mg |
| Löslighetsinformation | DMSO : 1 mg/mL (2.20 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | N#C/C(C1=NC2=CC=CC=C2S1)=C\C3=C(N=C4C(C)=CC=CN4C3=O)OC5=CC=C(C=C5)F |
| Molekylvikt (g/mol) | 454.48 |
| Formel vikt | 454.48 |
| Visa mer |