Läs mer
CCG215022, MedChemExpress
Beskrivning
CCG215022 is a G protein-coupled receptor kinases (GRKs) inhibitor with IC50s of 0.15±0.07 μM, 0.38±0.06 μM and 3.9±1 μM for GRK2, GRK5 and GRK1, respectively.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | CCG215022 |
| CAS | 1813527-81-9 |
| Färg | Off-White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C26H22FN7O3 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Löslighetsinformation | DMSO : ≥ 28 mg/mL (56.06 mM) |
| LEDER | CC(N1)=C(C(NC2=CC=C(NN=C3)C3=C2)=O)C(C4=CC(C(NCC5=CC=CC=N5)=O)=C(F)C=C4)NC1=O |
| Molekylvikt (g/mol) | 499.5 |
| Formel vikt | 499.5 |
| Visa mer |