missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

CCG215022, MedChemExpress

Produktkod. p-200098042
Encompass_Preferred
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
5 mg
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Produktkod. 16400148

Brand: Medchem Express HY189915mg

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

MedChemExpress CCG215022 is a G protein-coupled receptor kinases (GRKs) inhibitor with IC50s of 0.15±0.07 μM, 0.38±0.06 μM and 3.9±1 μM for GRK2, GRK5 and GRK1, respectively.

CCG215022 is a G protein-coupled receptor kinases (GRKs) inhibitor with IC50s of 0.15±0.07 μM, 0.38±0.06 μM and 3.9±1 μM for GRK2, GRK5 and GRK1, respectively.

Specifikationer

Kemiskt namn eller material CCG215022
CAS 1813527-81-9
Färg Off-White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C26H22FN7O3
Kvantitet 5 mg
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 28 mg/mL (56.06 mM)
LEDER CC(N1)=C(C(NC2=CC=C(NN=C3)C3=C2)=O)C(C4=CC(C(NCC5=CC=CC=N5)=O)=C(F)C=C4)NC1=O
Molekylvikt (g/mol) 499.5
Formel vikt 499.5
Procent renhet 98.03%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Cancer-Kinase/protease
Visa mer Visa mindre

Research purposes only

Korrigering av produktinnehåll

Fisher Scientific Encompass-programmet erbjuder artiklar som inte ingår i vår distributionsportfölj. Dessa produkter har vanligtvis inga bilder eller detaljerade beskrivningar. Vi är dock angelägna om att förbättra din shoppingupplevelse. Använd formuläret nedan för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.

Produkttitel

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.

Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.