Läs mer
Motic™ CCIS™ EC-H Plan Fas Mål, Positiv Fas
Förstoringskraft:
10X
40X
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- För användning med mikroskop i BA-serien
- EC-H planfas
- Positiv fas
- 10X/0,25 (WD=17,4 mm) eller 40X/0,65/S (WD=0,5 mm)
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Positiv fas |
| Synfält | EC-H planfas |
| Fokusavstånd | 0.25 mm |
| För användning med (utrustning) | BA mikroskopserie |
| Förstoringskraft | 10X |
| Numerisk bländare | 0.25 |
| Kvantitet | 1 Styck |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido