Läs mer
Motic™ CCIS™ EG-planens akromatiska mål
Förstoringskraft:
60X
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- EG-planens akromatiska mål
- Inkluderar färgkorrigerad infinity-optik: CCIS™
- Specifikationer: 60X/0,80/S (WD=0,35 mm)
- För användning med mikroskop i BA-serien
Beställningsinfo
Magnification Power
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | CCIS, Plan Achromatic Phase Objective |
| Synfält | EG-plan |
| Fokusavstånd | 0.35 WD |
| För användning med (utrustning) | BA mikroskopserie |
| Förstoringskraft | 60X |
| Numerisk bländare | 0.80 |
| Kvantitet | 1 st |