Läs mer
Invitrogen™ CCK Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE
Rabbit Polyclonal Antibody
4590.00 SEK - 7180.00 SEK
Specifikationer
Antigen CCK
Innehåll och lagring -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Användningsområden Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot, Immunocytochemistry
Klassificering Polyclonal
Konjugera Unconjugated
Se fler specifikationer
Produkter 2
Produktkod Brand Kvantitet Pris Kvantitet och tillgänglighet  
Produktkod Brand Kvantitet Pris Kvantitet och tillgänglighet  
11501693
Visa dokument
Invitrogen™
PA137267
1 mL
7180.00 SEK
1ml
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
13466867
GREENER_CHOICE
Visa dokument
Invitrogen™
PA532348
500 μL
4590.00 SEK
500µL
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Beskrivning
Beskrivning
Heat-mediated antigen retrieval is recommended prior to staining, using a 10mM citrate buffer, pH 6.0, for 10 minutes followed by cooling at room temperature for 20 min. Following antigen retrieval, incubate samples with primary antibody for 10 min at room temperature. A suggested positive control is stomach tissue.
Cholecystokinin (CCK) is a neuropeptide hormone and neurotransmitter widely distributed throughout the gastrointestinal (GI) tract and the central nervous system (CNS). Antibodies that react specifically with CCK are useful for the study of the mode of action, differential tissue expression and intracellular and subcellular localization of CCK in the CNS and periphery as well as in neuroendocrine cells of the digestive system.
Specifikationer
Specifikationer
CCK
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot, Immunocytochemistry
Unconjugated
Rabbit
RUO
PBS with 1% BSA and 0.1% sodium azide; pH 7.6
P06307
885
Synthetic peptide within Human Cholecystokinin aa 50 to the C-terminus (N terminal).
Antibody
-20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Polyclonal
Liquid
IgG
Human
CCK
(1-49)-CCK58; CCK; CCK12; CCK18; CCK22; CCK25; CCK33; CCK39; CCK5; CCK58; CCK7; CCK8; Cholecystokinin; cholecystokinin octapeptide; cholecystokinin triacontatriapeptide; Cholecystokinin-12; Cholecystokinin-18; Cholecystokinin-22; Cholecystokinin-25; Cholecystokinin-33; Cholecystokinin-39; Cholecystokinin-5; Cholecystokinin-58; Cholecystokinin-58 desnonopeptide; Cholecystokinin-7; Cholecystokinin-8; prepro-cholecystokinin
CCK
Primary
Antigen affinity chromatography
Filmer
SDS
Dokument
Dokument
Produktspecifikationer