Läs mer
CCL17/TARC Antibody Pair, HRP, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
3620.00 SEK - 6770.00 SEK
Specifikationer
| Antigen | CCL17/TARC |
|---|---|
| Utspädning | ELISA, Sandwich ELISA |
| Användningsområden | ELISA |
| Klassificering | Monoclonal |
| Konjugera | HRP |
| Produktkod | Brand | Kvantitet | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktkod | Brand | Kvantitet | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|
30029170
|
Novus Biologicals
NBP3-26109-5Plates |
5 Plates |
3620.00 SEK
1 uppsättning |
Vänligen Logga in för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag! | |||||
|
30034262
|
Novus Biologicals
NBP3-26109-15Plates |
15 Plates |
6770.00 SEK
1 uppsättning |
Vänligen Logga in för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag! | |||||
Beskrivning
CCL17/TARC Monoclonal antibody specifically detects CCL17/TARC in Human samples. It is validated for ELISA, ELISASpecifikationer
| CCL17/TARC | |
| ELISA | |
| HRP | |
| RUO | |
| Human | |
| 6361 | |
| Storage of components varies. See protocol for specific instructions. |
| ELISA, Sandwich ELISA | |
| Monoclonal | |
| Mouse | |
| Biologically Active Proteins, Chemokines and Cytokines | |
| ABCD-2, CC chemokine TARC, C-C motif chemokine 17, chemokine (C-C motif) ligand 17, MGC138273, SCYA17MGC138271, small inducible cytokine subfamily A (Cys-Cys), member 17, Small-inducible cytokine A17, T cell-directed CC chemokine, TARCA-152E5.3, Thymus and activation-regulated chemokine | |
| Primary |