Läs mer
CCL2/JE/MCP-1 Antibody (123616R), Alexa Fluor™ 532, Novus Biologicals™
Produktkod. 18572867 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Kvantitet:
0.1 mL
Förpackningsstorlek:
0.1ml
Produktkod. Kvantitet unitSize
18572867 0.1 mL 0.1ml
1 options
Produktkod. 18572867 Leverantör Novus Biologicals Leverantörsnummer FAB479RX
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Rat Monoclonal Antibody
CCL2/JE/MCP-1 Monoclonal antibody specifically detects CCL2/JE/MCP-1 in Mouse samples. It is validated for Flow Cytometry
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Antigen CCL2/JE/MCP-1
Användningsområden Flow Cytometry
Klassificering Monoclonal
Klona 123616R
Konjugera Alexa Fluor 532
Utspädning Flow Cytometry
Formulering 50mM Sodium Borate
Gene Alias C-C motif chemokine ligand 2, CCL2, GDCF-2, HC11, HSMCR30, MCAF, Mcp1, Mcp-1, SCYA2, SMC-CF
Värd art Rat
Immunogen E. coli-derived recombinant mouse CCL2, Gln24-Arg96, Accession # P10148
Reningsmetod Protein A or G purified from cell culture supernatant
Kvantitet 0.1 mL
Regulatorisk status RUO
Primär eller sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 6347
Målarter Mouse
Innehåll och lagring Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotyp IgG2b