Läs mer
CCL2/JE/MCP-1 Antibody (24822), Alexa Fluor™ 594, Novus Biologicals™
Produktkod. 18539547 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Kvantitet:
0.1 mL
Förpackningsstorlek:
0.1ml
Produktkod. Kvantitet unitSize
18539547 0.1 mL 0.1ml
1 options
Produktkod. 18539547 Leverantör Novus Biologicals Leverantörsnummer FAB279T
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Mouse Monoclonal Antibody
CCL2/JE/MCP-1 Monoclonal antibody specifically detects CCL2/JE/MCP-1 in Human samples. It is validated for Western Blot, Neutralization
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Antigen CCL2/JE/MCP-1
Användningsområden Western Blot, Neutralization
Klassificering Monoclonal
Klona 24822
Konjugera Alexa Fluor 594
Utspädning Western Blot, Neutralization
Formulering 50mM Sodium Borate
Gene Alias C-C motif chemokine ligand 2, CCL2, GDCF-2, HC11, HSMCR30, MCAF, Mcp1, Mcp-1, SCYA2, SMC-CF
Värd art Mouse
Immunogen E. coli-derived recombinant human CCL2/JE/MCP-1
Reningsmetod Protein A or G purified from ascites
Kvantitet 0.1 mL
Regulatorisk status RUO
Primär eller sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 6347
Målarter Human
Innehåll och lagring Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotyp IgG1