Läs mer
CCL28 Antibody (012), PerCP, R&D Systems™
Produktkod. 18607570 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Kvantitet:
0.1 mL
Produktkod. Kvantitet
18607570 0.1 mL
1 options
Produktkod. 18607570 Leverantör Novus Biologicals Leverantörsnummer NBP289585PCP
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Monoclonal Antibody
CCL28 Monoclonal specifically detects CCL28 in Human samples. It is validated for ELISA.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Antigen CCL28
Användningsområden ELISA
Klassificering Monoclonal
Klona 012
Konjugera PerCP
Utspädning ELISA
Formulering PBS
Gene Alias chemokine (C-C motif) ligand 28, member 28, MGC71902, Protein CCK1
Värd art Rabbit
Immunogen This antibody was obtained from a rabbit immunized with purified, recombinant Human CCL28 (Accession#: NP_683513.1; Ile23-Tyr127).
Reningsmetod Protein A purified
Kvantitet 0.1 mL
Regulatorisk status RUO
Forskningsdisciplin Biologically Active Proteins
Primär eller sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 56477
Målarter Human
Innehåll och lagring Store at 4C in the dark.
Produkttyp Antibody
Form Purified
Isotyp IgG
Produktlinje Novus