Läs mer
CCL3/CCL4 Antibody (93342), mFluor Violet 450 SE, Novus Biologicals™
Produktkod. 18559359 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Kvantitet:
0.1 mL
Produktkod. Kvantitet
18559359 0.1 mL
1 options
Produktkod. 18559359 Leverantör Novus Biologicals Leverantörsnummer FAB2701MFV450
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Mouse Monoclonal Antibody
CCL3/CCL4 Monoclonal antibody specifically detects CCL3/CCL4 in Human samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, CyTOF
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Antigen CCL3/CCL4
Användningsområden Western Blot, Flow Cytometry, CyTOF
Klassificering Monoclonal
Klona 93342
Konjugera mFluor Violet 450 SE
Utspädning Western Blot, Intracellular Staining by Flow Cytometry, CyTOF-ready
Formulering 50mM Sodium Borate
Gene Alias C-C motif chemokine;C-C motif chemokine 3;G0S19-1;LD78ALPHA;MIP1A;MIP-1-alpha;SCYA3
Värd art Mouse
Immunogen E. coli-derived recombinant human CCL3/MIP-1 alpha , Ala27-Ala92, Accession # P10147
Kvantitet 0.1 mL
Regulatorisk status RUO
Primär eller sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 6348
Målarter Human
Innehåll och lagring Store at 4C in the dark.
Isotyp IgG2b