Läs mer
CCL6/C10 Antibody (RM0183-7J13), Allophycocyanin/Cy7, R&D Systems™
Produktkod. 18001029 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Kvantitet:
0.1 mL
Förpackningsstorlek:
0.1ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
18001029 0.1 mL 0.1ml
1 options
Produktkod. 18001029 Leverantör Novus Biologicals Leverantörsnummer NBP212420APCCY7
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Rat Monoclonal Antibody
CCL6/C10 Monoclonal specifically detects CCL6/C10 in Mouse samples. It is validated for Flow Cytometry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Antigen CCL6/C10
Användningsområden Flow Cytometry
Klassificering Monoclonal
Klona RM0183-7J13
Konjugera APC-Cyanine7
Utspädning Flow Cytometry
Formulering PBS with 0.05% Sodium Azide
Gensymboler Ccl6
Värd art Rat
Immunogen Mouse recombinant CCL6/C10
Reningsmetod Protein A or G purified
Kvantitet 0.1 mL
Regulatorisk status RUO
Forskningsdisciplin Chemokines and Cytokines
Primär eller sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 20305.0
Målarter Mouse
Innehåll och lagring Store at 4°C in the dark. Do not freeze.
Produkttyp Antibody
Isotyp IgG2
Produktlinje Novus