missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Invitrogen™ CCM2 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Rabbit Polyclonal Antibody

Brand:  Invitrogen™ PA554493

Produktkod. 15782421

  • 4645.00 SEK / 100µL

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Beskrivning

Beskrivning

Immunogen sequence: GKKGKKPGIV SPFKRVFLKG EKSRDKKAHE KVTERRPLHT VVLSLPERVE PDRLLSDYIE KEVKYLGQLT SIPGYLNPSS R Highest antigen sequence identity to the following orthologs: Mouse - 99%, Rat - 98%.

This gene encodes a scaffold protein that functions in the stress-activated p38 Mitogen-activated protein kinase (MAPK) signaling cascade. The protein interacts with SMAD specific E3 ubiquitin protein ligase 1 (also known as SMURF1) via a phosphotyrosine binding domain to promote RhoA degradation. The protein is required for normal cytoskeletal structure, cell-cell interactions, and lumen formation in endothelial cells. Mutations in this gene result in cerebral cavernous malformations. Multiple transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer

Specifikationer

CCM2
Polyclonal
Unconjugated
CCM2
BC029157; C7orf22; Ccm2; CCM2 scaffolding protein; cerebral cavernous malformation 2; cerebral cavernous malformation 2 homolog; cerebral cavernous malformations 2 protein; Cerebral cavernous malformations protein 2 homolog; malcavernin; MGC4067; MGC4607; MGC74868; Oncostatin; OncostatinM; Osm; osmosensing scaffold for MEKK3; PP10187
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
83605
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Liquid
Immunohistochemistry (Paraffin)
0.1 mg/mL
PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2
Q9BSQ5
CCM2
Recombinant protein corresponding to Human CCM2. Recombinant protein control fragment (Product #RP-92736).
100 μL
Primary
Human
Antibody
IgG
Produktförslag

Produktförslag

Filmer
SDS
Dokument

Dokument

Certifikat
Kampanjer

Kampanjer

Korrigering av produktinnehåll

Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.

Produkttitel

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.

Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.