Läs mer
Abnova™ CCND1-FGF19/CEN11p FISH-sond
Produktkod. 16023295
Change view
Kvantitet:
100μ L
200μ L
Förpackningsstorlek:
100µL
200µL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16023295 200μ L 200µL
16013295 100μ L 100µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 16023295 Leverantör Abnova™ Leverantörsnummer FG0185.200uL
Innehåller
DAPI Counterstain (1500 ng/ml) 125 uL för varje 100 uL FISH-sond
Märkt FISH-prober för identifiering av genamplifiering med användning av Fluorescent In Situ Hybridization Technique.
Specifikationer
Innehåll och lagring Förvara vid °4 C i mörker.
Beskrivning DAPI Counterstain (1500 ng/ml) 125 uL för varje 100 uL FISH-sond
Formatera Provrör
För användning med (applikation) FISH-Ce
Gen-ID (Entrez) 595/9965
Inkluderar DAPI Counterstain (1500 ng/ml) 125 uL för varje 100 uL FISH-sond
Kvantitet 200μ L
Form Vätska