missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
CCR10/GPR2 Antibody (314305) [DyLight 350], Novus Biologicals™
Rat Monoclonal Antibody
Brand: Novus Biologicals FAB3478D
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Beskrivning
CCR10/GPR2 Monoclonal antibody specifically detects CCR10/GPR2 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, CyTOF-reported
Specifikationer
| CCR10/GPR2 | |
| Monoclonal | |
| DyLight 350 | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Rat | |
| Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
| Flow Cytometry, CyTOF | |
| 314305 | |
| Flow Cytometry, CyTOF-reported | |
| CC chemokine receptor 10, C-C chemokine receptor type 10, C-C CKR-10, CC-CKR-10, CCR-10, chemokine (C-C motif) receptor 10, G protein-coupled receptor 2, GPR2G-protein coupled receptor 2 | |
| Y3 rat myeloid cell line transfected with human CCR10, Gln8-Asn362, Accession # P46092 | |
| 0.1 mL | |
| Chemokines and Cytokines, Cytokine Research, GPCR, Immunology, Innate Immunity, Signal Transduction | |
| 2826 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG2a |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering