Läs mer
CCR2-RA-[R], MedChemExpress
Produktkod. 16453977
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16453977 50 mg
16448058 10 mg
16447836 100 mg
16433756 25 mg
16400528 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 16453977 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY50081
MedChemExpress CCR2-RA-[R] is an allosteric antagonist of the C-C chemokine receptor type 2 (CCR2) with an IC50 of 103 nM.
CCR2-RA-[R] is an allosteric antagonist of the C-C chemokine receptor type 2 (CCR2) with an IC50 of 103 nM.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material CCR2-RA-[R]
CAS 512177-83-2
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C18H19ClFNO3
Kvantitet 50 mg
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 125 mg/mL (355.32 mM)
LEDER O=C1C(O)=C(C(C)=O)[C@@H](C2CCCCC2)N1C(C(F)=C3)=CC=C3Cl
Molekylvikt (g/mol) 351.8
Formel vikt 351.8
Procent renhet 98.29%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) COVID-19-immunoregulation