missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
CCR3 Antibody (83103) [Allophycocyanin], Novus Biologicals™
Rat Monoclonal Antibody
Brand: Novus Biologicals FAB1551A
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Beskrivning
CCR3 Monoclonal antibody specifically detects CCR3 in Mouse samples. It is validated for Flow Cytometry, CyTOF
Specifikationer
| CCR3 | |
| Monoclonal | |
| APC | |
| PBS | |
| Rat | |
| Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant | |
| RUO | |
| Primary | |
| Mouse | |
| Purified |
| Flow Cytometry, CyTOF | |
| 83103 | |
| Flow Cytometry, CyTOF-ready | |
| b-chemokine receptor, CC chemokine receptor 3, C-C chemokine receptor type 3, C-C CKR-3, CCR-3, CD193 antigen, chemokine (C-C motif) receptor 3, CKR3CC-CKR-3CMKBR3CD193, eosinophil CC chemokine receptor 3, Eosinophil eotaxin receptor, MGC102841 | |
| Y3 rat myeloid cell line transfected with mouse CCR3, Met1-Phe359, Accession # P51678 | |
| 0.1 mL | |
| Chemokines and Cytokines, Cytokine Research, GPCR, Immunology, Innate Immunity, Signal Transduction | |
| 1232 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG2a |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering