missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
CCR5 Antibody (T21/8), PerCP, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Brand: Novus Biologicals NBP1-43335PCP
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Beskrivning
CCR5 Monoclonal antibody specifically detects CCR5 in Human samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Immunohistochemistry, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Paraffin)
Specifikationer
| CCR5 | |
| Monoclonal | |
| PerCP | |
| C-C CKR-5, C-C motif chemokine receptor 5 A159A, CCCKR5, CC-CKR-5FLJ78003, CCR-5, CD195, CD195 antigen, chemokine (C-C motif) receptor 5, chemokine receptor CCR5, chemr13, CKR5, CKR-5, HIV-1 fusion coreceptor, IDDM22CMKBR5C-C chemokine receptor type 5 | |
| The immunogen for this antibody was CCR5. | |
| 0.1 mL | |
| Alzheimers Research, Cancer, Chemokines and Cytokines, Cytokine Research, GPCR, Immunology, Innate Immunity, Neurodegeneration, Neuroscience, Signal Transduction | |
| 1234 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG1 κ |
| Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Immunohistochemistry, Immunoprecipitation | |
| T21/8 | |
| PBS | |
| Mouse | |
| Protein A or G purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering