Läs mer
CCR7 (CD197) Mouse anti-Human , BV605, Clone: 2-L1-A, BD Biosciences™
Mouse Monoclonal Antibody
2625.78 SEK - 5141.35 SEK
Specifikationer
| Antigen | CCR7 (CD197) |
|---|---|
| Klona | 2-L1-A |
| Användningsområden | Flow Cytometry |
| Klassificering | Monoclonal |
| Konjugera | Brilliant Violet 605 |
| Produktkod | Brand | Kvantitet | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktkod | Brand | Kvantitet | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|
17227584
|
BD Biosciences
566755 |
25 Tests |
2630.00 SEK 2625.78 SEK / 25 tester Save 4.22 SEK 0.16% Av |
Vänligen Logga in för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag! | |||||
|
17217584
|
BD Biosciences
566754 |
100 Tests |
5145.00 SEK 5141.35 SEK / 100 tester Save 3.65 SEK 0.07% Av |
Vänligen Logga in för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag! | |||||
Beskrivning
CCR7 (CD197) Monoclonal antibody specifically detects CCR7 (CD197) in Human samples. It is validated for Flow CytometrySpecifikationer
| CCR7 (CD197) | |
| Flow Cytometry | |
| Brilliant Violet 605 | |
| RUO | |
| Aqueous buffered solution containing BSA and ≤0.09% sodium azide. | |
| Human CCR7 Transfected Cell Line | |
| Primary |
| 2-L1-A | |
| Monoclonal | |
| Mouse | |
| Human | |
| BLR2; CC chemokine receptor 7; CMKBR7; EBI1; EVI1; Epstein-Barr virus induced gene 1; MIP-3 beta receptor | |
| IgG1 κ | |
| Store undiluted at 4°C and protected from prolonged exposure to light. Do not freeze. The monoclonal antibody was purified from tissue culture supernatant or ascites by affinity chromatography. The antibody was conjugated with BD Horizon™ BV605 under optimum conditions, and unconjugated antibody and free BD Horizon™ BV605 were removed. |