Läs mer
CCRL1 Mouse anti-Human, BV421, Clone: 13E11, BD Horizon™
Mouse Monoclonal Antibody
Brand:  BD Biosciences 566601
Produktkod. 15865179
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6020.00 SEK
    6019.82 SEK / Varje
    Save 0.18 SEK
    0.00% Av
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Beskrivning
Beskrivning
CCRL1 Monoclonal antibody specifically detects CCRL1 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry,Immunofluorescence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Specifikationer
CCRL1
Monoclonal
0.2 mg/mL
Mouse
RUO
Human
Purified
Flow Cytometry, Immunofluorescence
13E11
Brilliant Violet 421
50 μg
Primary
Refrigerate (2 to 8°C)
IgG2b κ