Läs mer
CCS Viskositetsstandard, ASTM D 5293 och SAE-specifikation J312, Paragon Scientific™
Produktkod. 16080010
Change view
Kvantitet:
500 ml
Förpackningsstorlek:
500ml
Produktkod. Kvantitet unitSize
16080010 500 ml 500ml
1 options
Produktkod. 16080010 Leverantör Paragon Scientific Leverantörsnummer CL19
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Förebild ISO 17025 / ISO 17034 certifierad CCS viskositetsstandarder är för kalibrering och verifiering av analysutrustning som används i Cold Cranking Simulator (CCS ) testar till ASTM D5293 och SAE-specifikation J300.
  • Certifierad enligt ISO 17025 / ISO 17034 under UKAS-ackreditering
  • Full spårbarhet till nationella standarder
  • Säkerställer full överensstämmelse med ASTM & IP-testmetodprotokoll
  • Tillverkad i Storbritannien
  • 2 års hållbarhet
Specifikationer
Förpackning Glas bärnstensflaska
Analyscertifikat Yes
Fysisk form Vätska
Kvantitet 500 ml
Angivna nominella värden. Certifierade värden kommer att variera från batch till batch.