Läs mer
Paragon Scientific™ CCS Viscosity Standards
Beskrivning
- Certified according to ISO 17025 / ISO 17034 under UKAS accreditation
- Full Traceability to National Standards
- Ensures full compliance to ASTM & IP test method protocol
- Manufactured in the United Kingdom
- 2 year shelf life
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | Full Traceability to National Standards |
| Typ | SAE-specifikation J303 |
| Kvantitet | 500 mL |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- CL09
- Fara
- Aspirationstoxicitet Kategori 1
- H304-Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
- P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/
- P331-Framkalla INTE kräkning.
Nominal values quoted