Läs mer
Paragon Scientific™ CCS Viscosity Standards
Produktkod. 15568854
Change view
Typ:
SAE-specifikation J303
SAE-specifikation J306
SAE-specifikation J308
SAE-specifikation J309
SAE-specifikation J310
SAE-specifikation J311
SAE-specifikation J312
SAE-specifikation J314
SAE-specifikation J315
SAE-specifikation J316
SAE-specifikation J317
SAE-specifikation J318
SAE-specifikation J319
SAE-specifikation J320
SAE-specifikation J321
SAE-specifikation J322
SAE-specifikation J323
SAE-specifikation J324
SAE-specifikation J325
SAE-specifikation J326
SAE-specifikation J328
Förpackningsstorlek:
500ml
21 product options available for selection
Product selection table with 21 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Typ unitSize
15568854 SAE-specifikation J303 500ml
15578854 SAE-specifikation J306 500ml
15588854 SAE-specifikation J308 500ml
15598854 SAE-specifikation J309 500ml
15508864 SAE-specifikation J310 500ml
15518864 SAE-specifikation J311 500ml
15528864 SAE-specifikation J312 500ml
15538864 SAE-specifikation J314 500ml
15548864 SAE-specifikation J315 500ml
15558864 SAE-specifikation J316 500ml
15568864 SAE-specifikation J317 500ml
15578864 SAE-specifikation J318 500ml
15588864 SAE-specifikation J319 500ml
15598864 SAE-specifikation J320 500ml
15508874 SAE-specifikation J321 500ml
15518874 SAE-specifikation J322 500ml
15528874 SAE-specifikation J323 500ml
15538874 SAE-specifikation J324 500ml
15548874 SAE-specifikation J325 500ml
15558874 SAE-specifikation J326 500ml
15523556 SAE-specifikation J328 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 21 options available.
21 options
Produktkod. 15568854 Leverantör Paragon Scientific™ Leverantörsnummer CL090
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Paragon ISO 17025 / ISO 17034 certified CCS viscosity standards are for the calibration and verification of analytical equipment used in Cold Cranking Simulator (CCS) testing to ASTM D5293 and SAE Specification J300.
  • Certified according to ISO 17025 / ISO 17034 under UKAS accreditation
  • Full Traceability to National Standards
  • Ensures full compliance to ASTM & IP test method protocol
  • Manufactured in the United Kingdom
  • 2 year shelf life
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad Full Traceability to National Standards
Typ SAE-specifikation J303
Kvantitet 500 mL
compliance-icons
Produktbeteckning
  • CL09
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Aspirationstoxicitet Kategori 1
Faroangivelser
  • H304-Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/
  • P331-Framkalla INTE kräkning.
Nominal values quoted