Läs mer
Paragon Scientific™ CCS Viscosity Standards
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Typ:
SAE-specifikation J303
SAE-specifikation J306
SAE-specifikation J308
SAE-specifikation J309
SAE-specifikation J310
SAE-specifikation J311
SAE-specifikation J312
SAE-specifikation J314
SAE-specifikation J315
SAE-specifikation J316
SAE-specifikation J317
SAE-specifikation J318
SAE-specifikation J319
SAE-specifikation J320
SAE-specifikation J321
SAE-specifikation J322
SAE-specifikation J323
SAE-specifikation J324
SAE-specifikation J325
SAE-specifikation J326
SAE-specifikation J328
Förpackningsstorlek:
500ml
Beskrivning
- Certified according to ISO 17025 / ISO 17034 under UKAS accreditation
- Full Traceability to National Standards
- Ensures full compliance to ASTM & IP test method protocol
- Manufactured in the United Kingdom
- 2 year shelf life
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | Full Traceability to National Standards |
| Typ | SAE-specifikation J320 |
| Kvantitet | 500 mL |
Nominal values quoted