Läs mer
CCT 137690, MedChemExpress
Produktkod. p-200100821
Encompass_Preferred
Kvantitet:
5 mg
Produktkod. 16466877
Brand: Medchem Express HY108045mg
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
MedChemExpress CCT 137690 is a potent and orally available aurora kinase inhibitor with IC50s of 15, 25, and 19 nM for aurora A, B and C, respectively.
CCT 137690 is a potent and orally available aurora kinase inhibitor with IC50s of 15, 25, and 19 nM for aurora A, B and C, respectively.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material CCT 137690
CAS 1095382-05-0
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C26H31BrN8O
Kvantitet 5 mg
Löslighetsinformation DMSO : 16.67 mg/mL (30.23 mM; Need ultrasonic)
LEDER CC1=CC(CN(CC2)CCN2C3=C4C(NC(C5=CC=C(N6CCN(C)CC6)C=C5)=N4)=NC=C3Br)=NO1
Molekylvikt (g/mol) 551.48
Formel vikt 551.48
Procent renhet 99.1%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Cancer-Kinase/protease
Visa mer Visa mindre
Research purposes only
Korrigering av produktinnehåll
Fisher Scientific Encompass-programmet erbjuder artiklar som inte ingår i vår distributionsportfölj. Dessa produkter har vanligtvis inga bilder eller detaljerade beskrivningar. Vi är dock angelägna om att förbättra din shoppingupplevelse. Använd formuläret nedan för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.