Läs mer
CCT-251921, MedChemExpress
Produktkod. 16497776
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
1 mg
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Förpackningsstorlek:
100mg
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16497776 100 mg 100mg
16487998 10 mg -
16473726 25 mg -
16453927 50 mg -
16431909 1 mg -
16420468 5 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 16497776 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY19984
MedChemExpress CCT-251921 is a potent, selective, and orally bioavailable CDK8 inhibitor with an IC50 of 2.3 nM.
CCT-251921 is a potent, selective, and orally bioavailable CDK8 inhibitor with an IC50 of 2.3 nM.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material CCT-251921
CAS 1607837-31-9
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C21H23ClN6O
Kvantitet 100 mg
Löslighetsinformation DMSO : 33.33 mg/mL (81.11 mM; Need ultrasonic)
LEDER O=C1NCCC12CCN(C3=C(Cl)C(N)=NC=C3C4=CC5=C(N(C)N=C5)C=C4)CC2
Molekylvikt (g/mol) 410.9
Formel vikt 410.9
Procent renhet 98.86%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Cancer-Kinase/protease