Läs mer
Tocris Bioscience™ CCT 369260
Beskrivning
CCT 369260 acts as a potent BCL6 molecular glue Degrader (IC50 = 54 nM). It reduces BCL6 levels in a lymphoma xenograft mouse model. CCT 369260 is orally bioavailable.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | rel-5-[[5-Chloro-2-[(3R,5S)-4,4-difluoro-3,5-dimethyl-1-piperidinyl]-4-pyrimidinyl]amino]-1,3-dihydro-3-(3-hydroxy-3-methylbutyl)-1-methyl-2H-benzimidazol-2-one |
| CAS | 2253878-44-1 |
| Kvantitet | 5 mg |
| Mål | Molecular Glues |
| Molekylformel | C24H31ClF2N6O2 |
| Renhet | 98% |