Läs mer
CCT/DRC/ORS Multi-Element Mix 1: Cr, Fe, As, Se @ 100 μg/ml i 2% HNO3, VHG™
Produktkod. 30003052
Change view
Kvantitet:
100 ml
Produktkod. Kvantitet
30003052 100 ml
1 options
Produktkod. 30003052 Leverantör VHG Labs Leverantörsnummer VHGLCELL100
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-12-2026
VHG Labs erbjuder ISO 17034 metallo-organiska och vattenbaserade oorganiska certifierade referensmaterial för analys av olja, bränsle och kylvätska samt en rad certifierade standarder för miljö-, farmaceutiska och industriella tillämpningar
CCT/DRC/ORS Multi-element Mix 1: Cr, Fe, As, Se @ 100 μg/ml i 2% HNO3
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Arsenic/Chromium/Iron/Selenium
CAS 7440-38-2, 7440-47-3, 7439-89-6, 7782-49-2
Metoder ICP-MS
Analyt- eller komponentnamn Arsenic/Chromium/Iron/Selenium
Frakt skick Rumstemperatur
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Lösningsmedel eller matris Utspäd HNO3
Kvantitet 100 ml
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) Arsenic 100 μg/mL/Chromium 100 μg/mL/Iron 100 μg/mL/Selenium 100 μg/mL