Läs mer
CCT007093, MedChemExpress
Beskrivning
CCT007093 is an effective protein phosphatase 1D (PPM1D Wip1) inhibitor. Wip1 inhibition can activate the mTORC1 pathway and enhance hepatocyte proliferation after hepatectomy.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | CCT007093 |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 176957-55-4 |
| Färg | Yellow |
| Kvantitet | 50 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C15H12OS2 |
| För användning med (applikation) | Cancer-Kinase/protease |
| Löslighetsinformation | DMF : 3.33 mg/mL (12.23 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : ≥ 2.8 mg/mL (10.28 mM) |
| LEDER | O=C1/C(CC/C1=C\C2=CC=CS2)=C/C3=CC=CS3 |
| Visa mer |