Läs mer
CCT020312, MedChemExpress
Produktkod. 16467647
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Förpackningsstorlek:
50mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16467647 5 mg -
16441147 50 mg 50mg
16425676 100 mg -
16414898 10 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 16467647 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY119240
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
MedChemExpress CCT020312 is a selective EIF2AK3/PERK activator. CCT020312 elicits EIF2A phosphorylation in cells.
CCT020312 is a selective EIF2AK3/PERK activator. CCT020312 elicits EIF2A phosphorylation in cells.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material CCT020312
CAS 324759-76-4
Färg Yellow
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C31H30Br2N4O2
Kvantitet 5 mg
Löslighetsinformation DMSO : 100 mg/mL (153.75 mM; Need ultrasonic)
LEDER O=C1NC2=C(C(C3=CC=CC=C3)=C1C4=NN(C(C4)C5=CC=C(C=C5)Br)C(CCN(CC)CC)=O)C=C(C=C2)Br
Molekylvikt (g/mol) 650.4
Formel vikt 650.4
Procent renhet 98.11%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Cancer-Kinase/protease