Läs mer
CCT036477, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | alpha-(4-Chlorophenyl)-2-methyl-N-2-pyridinyl-1H-indole-3-methanamine |
| Kvantitet | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C21H18ClN3/c1-14-20(17-6-2-3-7-18(17)24-14)21(15-9-11-16(22)12-10-15)25-19-8-4-5-13-23-19/h2-13,21,24H,1H3,(H,23,25) |