Läs mer
CCT129202, MedChemExpress
Produktkod. 16485726
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Förpackningsstorlek:
100mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16485726 100 mg 100mg
16481197 50 mg -
16414958 10 mg -
16407697 5 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 16485726 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY12049
MedChemExpress CCT129202 is an aurora kinase inhibitor with IC50s of 42, 198, and 227 nM for aurora A, B and C, respectively.
CCT129202 is an aurora kinase inhibitor with IC50s of 42, 198, and 227 nM for aurora A, B and C, respectively.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material CCT129202
CAS 942947-93-5
Färg Yellow
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C23H25ClN8OS
Kvantitet 100 mg
Löslighetsinformation DMSO : 1 mg/mL (2.01 mM; Need ultrasonic)
LEDER CN(C1=CC=C(C2=NC3=C(C(Cl)=CN=C3N2)N4CCN(CC4)CC(NC5=NC=CS5)=O)C=C1)C
Molekylvikt (g/mol) 497.02
Formel vikt 497.02
Procent renhet 98.24%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Cancer-Kinase/protease