Läs mer
CCT196969, MedChemExpress
Beskrivning
CCT196969 is a pan-Raf inhibitor, which inhibits B-Raf, BRafV600E and CRAF with IC50s of 0.1, 0.04, and 0.01 μM, respectively.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | CCT196969 |
| CAS | 1163719-56-9 |
| Färg | White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C27H24FN7O3 |
| Kvantitet | 5 mg |
| Löslighetsinformation | DMSO : ≥ 32 mg/mL (62.31 mM) |
| LEDER | O=C1NC2=NC=CC(OC3=CC=C(NC(NC4=CC(C(C)(C)C)=NN4C5=CC=CC=C5)=O)C(F)=C3)=C2N=C1 |
| Molekylvikt (g/mol) | 513.52 |
| Formel vikt | 513.52 |
| Visa mer |