Läs mer
CCT241533 hydrochloride, MedChemExpress
Beskrivning
CCT241533 hydrochloride is a potent and selective CHK2 inhibitor with an IC50 of 3 nM and a Ki of 1.16 nM.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | CCT241533 hydrochloride |
| CAS | 1431697-96-9 |
| Färg | Light Yellow |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C23H28ClFN4O4 |
| Kvantitet | 5 mg |
| Löslighetsinformation | DMSO : ≥ 100 mg/mL (208.79 mM) ∣H2O : 33.33 mg/mL (69.59 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | [H]Cl.COC1=C(OC)C=C(C(N[C@H]2[C@H](C(C)(C)O)CNC2)=NC(C3=C(O)C=CC(F)=C3)=N4)C4=C1 |
| Molekylvikt (g/mol) | 478.94 |
| Formel vikt | 478.94 |
| Visa mer |