missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

CCT241736, MedChemExpress

Produktkod. 16479947
Encompass_Preferred
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16479947 5 mg
16467468 10 mg
16437436 100 mg
16413497 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 16479947 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY18161

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

MedChemExpress CCT241736 is a potent and orally bioavailable dual FLT3 and Aurora kinase inhibitor, which inhibits Aurora kinases (Aurora-A Kd, 7.5 nM, IC50, 38 nM; Aurora-B Kd, 48 nM), FLT3 kinase (Kd, 6.2 nM), and FLT3 mutants including FLT3-ITD (Kd, 38 nM) and FLT3(D835Y) (Kd, 14 nM).

CCT241736 is a potent and orally bioavailable dual FLT3 and Aurora kinase inhibitor, which inhibits Aurora kinases (Aurora-A Kd, 7.5 nM, IC50, 38 nM

Specifikationer

Kemiskt namn eller material CCT241736
CAS 1402709-93-6
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C22H23Cl2N7
Kvantitet 5 mg
Löslighetsinformation DMSO : 75 mg/mL (164.34 mM; Need ultrasonic)
LEDER CC1=NN(C)C=C1C2=NC3=C(N4CCN(CC5=CC=C(Cl)C=C5)CC4)C(Cl)=CN=C3N2
Molekylvikt (g/mol) 456.37
Formel vikt 456.37
Procent renhet 98.09%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Cancer-Kinase/protease
Visa mer Visa mindre

Research purposes only

Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.