missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

CCT244747, MedChemExpress

Produktkod. 16463596
Encompass_Preferred
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
2 mg
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16463596 25 mg
16457478 10 mg
16449957 5 mg
16410306 2 mg
16403507 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 16463596 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY18175

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

MedChemExpress CCT244747 is a potent, orally bioavailable and highly selective CHK1 inhibitor, with an IC50 of 7.7 nM; CCT244747 also abrogates G2 checkpoint with an IC50 of 29 nM.

CCT244747 is a potent, orally bioavailable and highly selective CHK1 inhibitor, with an IC50 of 7.7 nM

Specifikationer

Kemiskt namn eller material CCT244747
CAS 1404095-34-6
Färg Yellow
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C20H24N8O2
Kvantitet 25 mg
Löslighetsinformation DMSO : 50 mg/mL (122.41 mM; Need ultrasonic)
LEDER N#CC1=NC=C(NC2=NC=C(C3=CN(C)N=C3)C(OC)=C2)N=C1O[C@H](C)CN(C)C
Molekylvikt (g/mol) 408.46
Formel vikt 408.46
Procent renhet 98.0%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Cancer-Kinase/protease
Visa mer Visa mindre

Research purposes only

Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.